Learn More
Bohlender™ BOLA™ Ersatz-Quetschkeilringe
Ersatz-Quetschkeilringe PTFE.
Marke: Bohlender™ D502-09
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus PTFE
- Zweiteiliges Set mit einem konischen Ring und einem V-Ring
Spezifikation
PTFE | |
16 mm | |
M 28 x 2 | |
Ein konischer Ring, ein V-Ring |