Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schlauchverbinder
Schlauchanschlüsse zum Verbinden elastischer Schläuche. Die BOLA PTFE-Schlauchanschlüsse bieten universelle chemische Beständigkeit und sind vakuumtauglich.
Marke: Bohlender™ D575-04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gerader Anschluss aus PTFE
- Drei Verbindungsstücke für elastische Schläuche (z. B. aus Viton, Tygon, Silikon)
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
Rohrendverschraubungen | |
Ja | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
53 mm | |
0 °C | |
6.8 Mm Außendurchmesser, 3 mm Innendurchmesser | |
Gerade | |
100 °C |
FDA | |
3 mm | |
6.8 mm | |
PTFE-Schläuche | |
10 pro Packung | |
1/4 Zoll - 28 UNF | |
Weiß |