Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schlauchverbinder
Schlauchanschlüsse zum Verbinden elastischer Schläuche. Die BOLA PTFE-Schlauchanschlüsse bieten universelle chemische Beständigkeit und sind vakuumtauglich.
16.96 € - 28.62 €
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10023301
|
Bohlender™
D575-04 |
6.8 Mm Außendurchmesser, 3 mm Innendurchmesser |
27.61 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10114491
|
Bohlender™
D575-08 |
11 Mm Außendurchmesser, 6 mm Innendurchmesser |
20.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10499761
|
Bohlender™
D575-02 |
4.5 Mm Außendurchmesser, 2 mm Innendurchmesser |
16.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10737532
|
Bohlender™
D575-06 |
6.8 Mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser |
28.62 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gerader Anschluss aus PTFE
- Drei Verbindungsstücke für elastische Schläuche (z. B. aus Viton, Tygon, Silikon)
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA