Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schlauchverbinder
Schlauchanschlüsse zum Verbinden elastischer Schläuche. Die BOLA PTFE-Schlauchanschlüsse bieten universelle chemische Beständigkeit und sind vakuumtauglich.
Marke:  Bohlender™ D575-06
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10737532
  • 28.62 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gerader Anschluss aus PTFE
  • Drei Verbindungsstücke für elastische Schläuche (z. B. aus Viton, Tygon, Silikon)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
6.8 mm
61 mm
6.8 Mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser