Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Einschraub-Schlauchverbindungen
Schlauchanschlüsse zum Verbinden elastischer Schläuche. Die BOLA PTFE-Schlauchanschlüsse bieten universelle chemische Beständigkeit und sind vakuumtauglich.
54.00 € - 67.60 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschluss von elastischen Schläuchen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10680172
|
Bohlender™
D579-02 |
4.5 Mm Außendurchmesser, 2.5 mm Innendurchmesser |
66.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10480722
|
Bohlender™
D579-06 |
9 Mm Außendurchmesser, 5.8 mm Innendurchmesser |
67.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10748062
|
Bohlender™
D579-26 |
11 Mm Außendurchmesser, 25 mm Innendurchmesser |
54.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10378701
|
Bohlender™
D579-24 |
9 Mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser |
65.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gerader Anschluss aus PTFE
- Ein Anschluss für elastische Schläuche (z. B. Viton, Tygon, Silikon) und ein Einschraubgewinde (NPT oder G)
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
FDA | |
PTFE | |
-200 °C |
Autoklavierbar | |
Anschluss von elastischen Schläuchen | |
Gerade |