Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Einschraub-Schlauchverbindungen
Schlauchanschlüsse zum Verbinden elastischer Schläuche. Die BOLA PTFE-Schlauchanschlüsse bieten universelle chemische Beständigkeit und sind vakuumtauglich.
Marke: Bohlender™ D579-26
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gerader Anschluss aus PTFE
- Ein Anschluss für elastische Schläuche (z. B. Viton, Tygon, Silikon) und ein Einschraubgewinde (NPT oder G)
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
FDA | |
Autoklavierbar | |
PTFE | |
25 mm | |
Anschluss von elastischen Schläuchen | |
11 Mm Außendurchmesser, 25 mm Innendurchmesser | |
Gerade | |
250 °C |
Einschraubbares Schlauchverbindungsstück | |
25 mm | |
11 mm | |
Schraubenschlüsselgröße: 18 mm | |
-200 °C | |
3/8 Zoll G. | |
Weiß |