missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ PTFE-Reduzierverbinder für Schläuche

Zum Verbinden elastischer Schläuche mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Die BOLA Schlauchanschlüsse mit Reduktion sind vakuumtauglich und bieten universelle chemische Beständigkeit.

18.00 € - 27.00 €

Spezifikation

Produkttyp Reduzierverbindungsstück für Schläuche
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10618641
Unterlagen ansehen
Bohlender™
D572-04
4,5mm Außendurchmesser
18.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10567091
Unterlagen ansehen
Bohlender™
D572-06
9 mm Außendurchmesser
27.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Gerader Anschluss aus PTFE
  • Zwei Verbindungsstücke für elastische Schläuche (z. B. Viton, Tygon, Silikon) mit unterschiedlichen Innendurchmessern
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation

Spezifikation

Reduzierverbindungsstück für Schläuche
Autoklavierbar
-200 °C
Weiß
FDA
PTFE
Gerade
250 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt