Learn More
Bohlender™ Bola Propellerflügel aus PTFE/PEEK
BOLA PTFE/PEEK Propellerklingen mit Rührwirkung von unten nach oben.
Marke: Bohlender™ C440-08
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rührwirkung:Von unten nach oben
- Chemische Beständigkeit:+++ Universell
Spezifikation
75 mm | |
Das Produkt wird von unten nach oben gesaugt, guter axialer Fluss mit geringer lokaler Schubkraft | |
-200 bis +250 °C | |
PTFE, PEEK |
8 mm | |
Je 1 | |
Propellerblatt |