Learn More
Bohlender™ BOLA™ Scheiben-Rührwellen für NW 200
Scheiben-Rührwellen PTFE überzogene Edelstahlwelle
1945.00 €
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) Sägeblatt | 1,4 in. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | NW 200 |
Höhe (metrisch) Sägeblatt | 36 mm |
Radius (metrisch) | 45 mm |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,16 in. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17167154
|
Bohlender™
C598-56 |
10 mm | 1000 mm | 39 in. | Spanndurchmesser: 8 mm |
1945.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17177154
|
Bohlender™
C598-66 |
16 mm | 1200 mm | 47 in. | Spanndurchmesser: 14 mm |
N/A
|
N/A | ||
Beschreibung
- Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, scheibenförmiges Rührblatt mit sechs radialen Rührflügeln komplett aus PTFE, ähnlich einer Rushton Turbine-Rührwelle
- Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt
Spezifikation
1,4 in. | |
36 mm | |
0,16 in. | |
7,1 in. | |
PTFE |
NW 200 | |
45 mm | |
4 mm | |
180 mm | |
Edelstahl |