missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ BMS 345541

Selective allosteric inhibitor of IKK; anti-inflammatory

356.00 € - 1430.00 €

Spezifikation

Reinheit >99%
Produkttyp BMS 345541
Molekulargewicht 291.78
Hemmstoffe BMS 345541
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18776119
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
4806/10
10 mg
356.00 €
10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18700779
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
4806/50
50 mg
1430.00 €
50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Selective allosteric inhibitor of IKK (IC50 values are 0.3 and 4.0 μM for IKKβ and IKKα respectively). Exhibits no effect against a panel of 15 other kinases. Attenuates LPS-induced cytokine production in vitro and blocks NFκB dependent transcription in mice. Also suppresses joint destruction in a mouse model of arthritis.
Spezifikation

Spezifikation

>99%
BMS 345541
291.78
BMS 345541
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt