Learn More
Tocris Bioscience™ BMS 345541
Selective allosteric inhibitor of IKK; anti-inflammatory
Marke:  Tocris Bioscience™ 4806/50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18700779
  • 1430.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
BMS 345541 is a selective allosteric inhibitor of IKK (IC50 values are 0.3 and 4.0 μM for IKKβ and IKKα respectively). Exhibits no effect against a panel of 15 other kinases. Attenuates LPS-induced cytokine production in vitro and blocks NFκB dependent transcription in mice. Also suppresses joint destruction in a mouse model of arthritis.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
BMS 345541
BMS 345541
50 mg
291.78
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nur für Forschungszwecke