Learn More
Brady™ BMP51 Etikettendrucker-Kit, EU
Multifunktionale tragbare Etikettendrucker für die schnelle Etikettenherstellung unterwegs. Brady™ BMP51 Etikettendrucker-Kit enthält ein integriertes Schneidemesser und verwendet einfach zu bedienende Kartuschen.
520.00 € - 1112.16 €
Spezifikation
Produkttyp | Etikettendrucker |
---|---|
Displaytyp | Einfarbiger LCD |
Breite (metrisch) | 115 mm |
Tiefe (metrisch) | 225 mm |
Farbfunktion | Monochrom |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Softwaretyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Softwaretyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11972732
|
Brady™
710932 |
90 mm | 115 mm | Codesoft, LabelMark | |||||
11902732
|
Brady™
710896 |
90 mm | 115 mm | LabelMark | |||||
11992722
|
Brady™
710894 |
255 mm | 115 mm | LabelMark, CodeSoft |
520.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Mit 300-DPI-Druckkopf.
- Druckt Etiketten mit einer Breite bis zu 38,1 mm.
- Druckt auf durchgehende und gestanzte Materialien.
- Mit eingebauter Schneidevorrichtung, einfach zu befüllenden Kartuschen, Optionen für Batterieleistung
- Vollständige QWERTY-Tastatur
Spezifikation
Etikettendrucker | |
115 mm | |
Monochrom | |
48 MB - bis zu 25.000 Etiketten | |
300 dpi | |
Je 1 |
Einfarbiger LCD | |
225 mm | |
Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch (Bokmål), Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch | |
25,4 mm/s | |
USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi |