Learn More
Brady™ BMP51 Etikettendrucker-Kit, EU
Artikelnummer. 11902732
Click to view available options
Höhe (metrisch):
90 mm
255 mm
Softwaretyp:
Codesoft, LabelMark
LabelMark
LabelMark, CodeSoft
Packungsgröße:
1 BX
1 PCS
1 Stück
Artikelnummer. 11902732
Marke: Brady™ 710896
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Multifunktionale tragbare Etikettendrucker für die schnelle Etikettenherstellung unterwegs. Brady™ BMP51 Etikettendrucker-Kit enthält ein integriertes Schneidemesser und verwendet einfach zu bedienende Kartuschen.
  • Mit 300-DPI-Druckkopf.
  • Druckt Etiketten mit einer Breite bis zu 38,1 mm.
  • Druckt auf durchgehende und gestanzte Materialien.
  • Mit eingebauter Schneidevorrichtung, einfach zu befüllenden Kartuschen, Optionen für Batterieleistung
  • Vollständige QWERTY-Tastatur
Spezifikation
Produkttyp Etikettendrucker
Displaytyp Einfarbiger LCD
Print Technology Thermotransfer
Breite (metrisch) 115 mm
Höhe (metrisch) 90 mm
Tiefe (metrisch) 225 mm
Abmessungen (L x B) 38,1 mm
Farbfunktion Monochrom
Beschreibung QWERTY
Enthält Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, einem USB-Kabel, einem Netzadapter mit Netzkabel, einer Produkt-CD, einer Brady Druckertreiber-CD, einer Kurzanleitung, einer Bluetooth-Netzwerkkarte, der LabelMark Standard-Etikettiersoftware und einem MC1-1000-422 geliefert.
Sprachen Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch (Bokmål), Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch
Hauptspeicher 48 MB - bis zu 25.000 Etiketten
Druckgeschwindigkeit 25,4 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp LabelMark
Anschlusstypen USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi
Gewicht (metrisch) 1,4 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektro-, Datenkommunikations-, Anlagen-/Sicherheitskennzeichnung, Produkt- und Schalttafelherstellung sowie Laborkennzeichnung
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung Lithium-Ionen-Akku und AC-Stromversorgung