Learn More
Buerkle™ Blaue abnehmbare Pinzette
Die blaue abnehmbare Pinzette verfügt über ein spezielles Additiv im Material, das sie für Metalldetektoren oder Röntgenstrahlen sichtbar macht.
110.00 € - 131.00 €
Spezifikation
Anzahl pro Packung | 100 |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 5,12 in. |
Material | Polystyrol |
Länge (metrisch) | 130 mm |
Produkttyp | Pinzette |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16505220
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1061 |
Spitz |
110.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16515220
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1062 |
Breit |
131.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16595210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1060 |
Spitz, abgewinkelt |
110.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Geeignet für präzise Laborarbeiten und ideal zum Greifen, Anheben und Bewegen kleiner Objekte
- Die geriffelten Griffe gewährleisten eine optimale und sichere Handhabung sowie präzise Arbeit
- Die leichte Kunststoffpinzette für den einmaligen Gebrauch ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Die im Reinraum hergestellten Laborassistenten erfüllen die höchsten Standards und verhindern Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen in der zu untersuchenden Probe
- Die Laborpinzetten eignen sich für chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen sowie für die Lebensmittelindustrie und wissenschaftliche Anwendungen
- Einzeln verpackt
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
- Spitz/abgewinkelte Spitze: Die Einwegpinzetten haben feine, glatte, gebogene Greifspitzen. Mit den spitzen Enden können verschiedene Materialien zuverlässig gehalten und verarbeitet werden
- Spitzes Ende: Die anatomische Pinzette hat eine gerade Spitze, die innen geriffelt ist. So können empfindliche Materialien zuverlässig gefasst werden
- Breite Spitze: Die Einwegpinzetten haben Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf. Sie verhindert, dass das Material beschädigt wird, wenn es gegriffen wird
Spezifikation
100 | |
Polystyrol | |
Pinzette |
5,12 in. | |
130 mm | |
Steril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Blaue abnehmbare Pinzette