Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsbänder
Verringern Sie die Verdunstung und schützen Sie die Proben vor Kontamination oder Verschütten mit diesen Klebefolien, die sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0718
79.92 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10642674
  • 149.00 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Klebefolien minimieren die Verdunstung und schützen die Proben vor Kontaminationen und Verschütten.
Thermo Scientific Nunc Life Science Produkte bieten zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
Thermo Scientific Dichtungsklebefolien bieten eine effektive Abdichtung. Sie haben eine leicht verwendbare, nicht klebende Lasche und halten Temperaturen zwischen -40 ° und 80 ° C stand.
Merkmale der Thermo Scientific Dichtungsklebefolien
  • Nicht klebende Lasche zum einfachen Entfernen der Dichtung
  • Großer Temperaturbereich: -40 ° bis 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
Gasdurchlässige Versiegelung
Unsteril
96
50
Allgemein
Abgene™
Nein
-20°bis +80 °C
Alle Mikrotiterplatten
Ja
Reagenzien für die Biowissenschaft
Polypropylen
Nicht autoklavierbar
50
Belüftung und Lagerung von Bakterien-/Zellkulturen
Selbstklebende Versiegelung
Acryl
Nein
Alle Well-Formen
Allgemein
Ja
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsbänder > -20 bis +80 °C
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.