Learn More
BRAND™ Pyrex™ Graduierte Zylinder aus Glas, Klasse A, USP, zertifiziert
Klasse A, USP, zertifizierte Messzylinder mit Graduierung
27.80 € - 144.48 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15734037
|
BRAND™
32820 |
25 ml | 0.5 ml |
27.80 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15358286
|
BRAND™
32854 |
500 ml | 5 ml |
133.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15584409
|
BRAND™
32864 |
2000 ml | 20 ml |
144.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus chemisch beständigem Borosilikatglas 3.3 mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 5 bis 2000 ml
- Der blaue Emailleaufdruck bietet einen optimalen Kompromiss aus Beständigkeit und Lesbarkeit.
- Lieferung mit Chargennummer und USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
Spezifikation
A | |
Borosilikatglas |