Learn More
BRAND™ Pyrex™ Graduierte Zylinder aus Glas, Klasse A, USP, zertifiziert
Klasse A, USP, zertifizierte Messzylinder mit Graduierung
Marke: BRAND™ 32820
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus chemisch beständigem Borosilikatglas 3.3 mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 5 bis 2.000 ml
- Der blaue Emailleaufdruck bietet einen optimalen Kompromiss aus Beständigkeit und Lesbarkeit.
- Lieferung mit Chargennummer und USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
Spezifikation
Hexagonal | |
Blau | |
DIN EN ISO 4788, USP | |
170 mm | |
Messzylinder | |
25 ml | |
0.5 ml |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
A | |
± 0,17 ml | |
Borosilikatglas | |
Ausguss, Sechskantfuß | |
0.5 ml |