Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben, Klasse A, mit Zertifikat
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Kalibriert, um eine präzise Flüssigkeitsmenge bei einer bestimmten Temperatur zu enthalten. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke:  BRAND™ 936843
45.91 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15845532
  • 51.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
10 ml
±0.04 ml
Ja
Stopfen
USP-Einzel- und USP-Batchzertifikat, DIN EN ISO 1042
Durchsichtig
Borosilikatglas
Weit
Klasse A
10/19