Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks
The volumetric flask with three marks is used to check the functioning of a dispenser. The mark in the middle shows the nominal volume, the upper and lower marks show the error limits as specified in the table below. If the error limit is exceeded even with repeated measurements, the dispenser is out of specification.
141.00 € - 154.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042. Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.) Inklusive DAkkS-Zertifikat |
---|---|
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Klasse | A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10125243
|
BRAND™
38208 |
50 ml | Obere/untere Markierung: 0,35 mL | NS 12/21 |
147.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10024083
|
BRAND™
38206 |
25 ml | Obere/untere Markierung: 0,175 mL | NS 10/19 |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10319073
|
BRAND™
38204 |
10 ml | Obere/untere Markierung: 0,07 mL | NS 10/19 |
141.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10522024
|
BRAND™
38210 |
100 ml | Obere/untere Markierung: 0,7 mL | NS 14/23 |
154.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Manufactured from Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- Calibrated to contain (TC)
- Includes DakkS certificate
- The DAkkS-calibrated volumetric flask does not replace the gravimetric test of the monitoring of measuring instruments according to ISO 8655
Spezifikation
DIN EN ISO 1042. Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.) Inklusive DAkkS-Zertifikat | |
Borosilikatglas 3.3 | |
A |