Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks
The volumetric flask with three marks is used to check the functioning of a dispenser. The mark in the middle shows the nominal volume, the upper and lower marks show the error limits as specified in the table below. If the error limit is exceeded even with repeated measurements, the dispenser is out of specification.
Marke:  BRAND™ 38204
128.55 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10319073
  • 149.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas
  • Der Rollrand verhindert Abrutschen bei der Aufhängung mithilfe einer Klammer.
  • Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Chargennummer und Einzelzertifikat enthalten.
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich auf Anfrage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042. Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.) Inklusive DAkkS-Zertifikat
10 ml
NS 10/19
Obere/untere Markierung: 0,07 mL
Borosilikatglas 3.3
A