Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Messzylinder, Klasse A
Die Basis verfügt über einen sechseckigen Glasfuß für Stabilität. Der Ausguss ermöglicht ein einfaches Ausgießen ohne Spritzer.
26.60 € - 96.80 €
Especificaciones
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | Volumenaufnahme |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788, USP |
Class | A |
Typ | Messzylinder |
Código de producto | Marca | Kapazität (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Kapazität (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15260908
|
BRAND™
32862 |
1000 ml |
96.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15230908
|
BRAND™
32838 |
100 ml |
40.20 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15290898
|
BRAND™
32808 |
10 ml |
27.10 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15210908
|
BRAND™
32828 |
50 ml |
36.15 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15287289
|
BRAND™
32805 |
5 ml |
26.60 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Descripción
- Graduierter Zylinder mit Ausguss und sechseckigem Glasfuß
- Borosilikatglas (Boro 3.3) gemäß DIN EN ISO 4788
- Klasse A, DE-M-Markierung
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Aufgedruckte blaue Graduierungen
- Mit USP-Chargenzertifikat
- Auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat erhältlich
Especificaciones
Hexagonal | |
DIN EN ISO 4788, USP | |
Messzylinder | |
Rund | |
Ausguss, Sechskantfuß |
Volumenaufnahme | |
A | |
Blau | |
Borosilikatglas | |
DE-Markierung |