Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Messzylinder, Klasse A
Die Basis verfügt über einen sechseckigen Glasfuß für Stabilität. Der Ausguss ermöglicht ein einfaches Ausgießen ohne Spritzer.
Marke: BRAND™ 32828
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Graduierter Zylinder mit Ausguss und sechseckigem Glasfuß
- Borosilikatglas (Boro 3.3) gemäß DIN EN ISO 4788
- Klasse A, DE-M-Markierung
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Aufgedruckte blaue Graduierungen
- Mit USP-Chargenzertifikat
- Auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat erhältlich
Spezifikation
Hexagonal | |
Blau | |
DIN EN ISO 4788, USP | |
200 mm | |
Messzylinder | |
50 ml | |
DE-Markierung | |
± 0.5 ml |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
A | |
± 0,17 ml | |
Borosilikatglas | |
Ausguss, Sechskantfuß | |
1 ml |