Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Mischzylinder aus Borosilikatglas, Klasse B
Mit Polypropylen-Stopfen und sechseckiger Basis. Die BRAND™ Blaubrand™ Mischzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A sind auf flüssige Volumenaufnahme im Behälter kalibriert.
Marke: BRAND™ 32438
76.67 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Mit Polypropylen-Stopfen und sechseckigem Sockel
- Höhe ohne Stopfen
- Alle BLAUBRAND™ Zylinder werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
Spezifikation
Hexagonal | |
Blau | |
Graduierter Mischzylinder | |
DIN EN ISO 4788 | |
100 ml | |
Polypropylen-Stopfen | |
Polypropylen | |
1 ml |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
285 mm | |
Blauemaillierte Graduierungen | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar |