Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Mischzylinder aus Borosilikatglas, Klasse B
Artikelnummer. p-8003528 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11788138
Marke: BRAND™ 32438
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Polypropylen-Stopfen und sechseckiger Basis. Die BRAND™ Blaubrand™ Mischzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A sind auf flüssige Volumenaufnahme im Behälter kalibriert.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit Polypropylen-Stopfen und sechseckigem Sockel
  • Höhe ohne Stopfen
  • Alle BLAUBRAND™ Zylinder werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
  • Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Kalibrierung Volumenaufnahme
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Typ Graduierter Mischzylinder
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapazität (metrisch) 100 ml
Höhe (metrisch) 285 mm
Enthält Polypropylen-Stopfen
Umfang Blauemaillierte Graduierungen
Stopfenmaterial Polypropylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Graduierungen 1 ml