Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Bulb Pipettes 1-Mark
Class AS, 1-Mark Bulb Pipettes offer higher measurement accuracy than graduated pipettes.
70.50 € - 91.80 €
Spezifikation
Klasse | Klasse AS |
---|---|
Material | AR-GLAS™ |
Graduierungsart | 1-Mark-Graduierungen |
Enthält | Chargenkonformitätsbescheinigung |
Typ | Kolbenpipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16397967
|
BRAND™
230602 |
1 ml |
91.80 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16347977
|
BRAND™
230608 |
6 ml |
75.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16397977
|
BRAND™
230614 |
20 mL |
70.50 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16307987
|
BRAND™
230615 |
25 ml |
73.60 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- AR-Glas™
- Class 1-mark graduated
- Includes batch certificate of conformity
Spezifikation
Klasse AS | |
1-Mark-Graduierungen | |
Kolbenpipette |
AR-GLAS™ | |
Chargenkonformitätsbescheinigung |