Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Bulb Pipettes 1-Mark
Class AS, 1-Mark Bulb Pipettes offer higher measurement accuracy than graduated pipettes.
Marke: BRAND™ 230608
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17520kg
Beschreibung
- AR-Glas™
- Klasse 1-Mark-Graduierung
- Mit Chargenkonformitätsbescheinigung
Spezifikation
Klasse AS | |
1-Mark-Graduierungen | |
6 ml |
AR-GLAS™ | |
Chargenkonformitätsbescheinigung | |
Kolbenpipette |