Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikat-Bürette mit geradem Absperrhahn
Konstruktion aus Borosilikatglas. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
Marke:  BRAND™ 12488
180.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11844050
  • 185.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
  • Mit geradem Absperrhahn und PTFE-Spindel
  • Entspricht DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schellbachstreifen
  • Länge ca. 800 mm
  • Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
  • Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mL
Borosilikatglas
Gerader Absperrhahn
PTFE
50 mL
Klasse AS
800 mm
0.1 ml
Gerade
±0,05 ml
Bürette
DIN EN ISO 385
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikat-Bürette mit geradem Absperrhahn > Fassungsvermögen: 50 ml