Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, schwarz
Bieten Ölbeständigkeit im Labor.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3240408
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10014980
  • 60.00 € / 25 Meter
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht verstärkt
  • Acrylnitril-Butadien-Gummi
  • Mindestmenge von 5 m
  • Mit verschiedenen Innendurchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
NBR
5 m
Ölbeständig
4 mm
8 mm
2 mm
Schwarz