Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, schwarz
Bieten Ölbeständigkeit im Labor.
3.10 € - 60.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
---|---|
Material | NBR |
Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
Dicke (metrisch) | 2 mm |
Farbe | Schwarz |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10239170
|
Deutsch Neumann™
3240812 |
8 mm | N/A | ||||||
10014980
|
Deutsch Neumann™
3240408 |
4 mm |
60.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht verstärkt
- Acrylnitril-Butadien-Gummi
- Mindestmenge von 5 m
- Mit verschiedenen Innendurchmessern erhältlich
Spezifikation
ISO 9001:2008 | |
5 m | |
Schwarz |
NBR | |
2 mm |