Learn More
Bismutgranulat, 1–2 mm (0.04–0.08 in.), 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470091
Bismutgranulat, 1–2 mm (0.04–0.08 in.), 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470091
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11470091
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044807.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth
Farbe Grau
Aussehen Gray granules
Prozentgehaltsbereich 99.997% (Metals basis)
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Form granular
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ02K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number044807.36,044807.22
ChargennummerT16K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number044807.36,044807.22
ChargennummerN29K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number044807.36,044807.22
ChargennummerM17J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number044807.36,044829.03,044807.22,044829.77
ChargennummerZ28G012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044807.36,044829.03,044807.22,044829.77
Name des Produkts
Bismutgranulat, 1–2 mm (0.04–0.08 in.), 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >