Learn More
Wismutfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328778
Wismutfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328778
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11328778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041637.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth foil
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈12.3g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ15H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041637.FF,041636.FF,041636.FI
ChargennummerJ15M17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041637.FF,041637.FI,041642.FF
ChargennummerE26X022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041637.FF,041637.FI,041642.FF
ChargennummerI17S023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041637.FF,041637.FI,041642.FF
ChargennummerA05P11 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041637.FF,041637.FI,041642.FF
Name des Produkts
Wismutfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >