Learn More
Wismut, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10721365
Wismut, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721365
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10721365
Marke: Thermo Scientific Acros 318095000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym pieces, bismuth, elemental, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, rod, powder, unii-u015tt5i8h, iii ion, shot, elongated, needles
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth
Farbe Schwarz
Namenshinweis 99.5%
Schmelzpunkt 271.0°C
Siedepunkt 1500.0°C
Dichte 9.8000 g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel BI
Menge 500 g
Fieser 13,39
Merck Index 15, 1261
Formelmasse 208.98
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0450641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number318095000,318091000
ChargennummerA0394331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2020 Catalog Number
Name des Produkts
Wismut, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >