Learn More
Bis(tri-tert.-Butylphosphin)palladium(0), Pd 20.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15416625
Bis(tri-tert.-Butylphosphin)palladium(0), Pd 20.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416625
0.25 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Artikelnummer. 15416625
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044845.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kopplungsreaktionen, Heck-Kopplungen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter inerter Atmosphäre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53199-31-8
Summenformel C24H54P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 511.06
MDL-Nummer MFCD03094580
InChI-Schlüssel MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734558
IUPAC-Name bis(tri-tert-butylphosphane) palladium
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (tri-tert-butylphosphine)palladium (0)
Schmelzpunkt 258°C to 272°C
Farbe Weiß
Menge 0.25 g
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene benzene,slight soluble in chloroform and acetone. Decomposes in water.
Formelmasse 511.06
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 20,9%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10237547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number044845.03,044845.01
Chargennummer10247723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2023 Catalog Number044845.03,044845.01
Chargennummer10237547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number044845.03,044845.01
ChargennummerK09W051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044845.03,044845.01
ChargennummerD20R010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044845.03,044845.01
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(tri-tert.-Butylphosphin)palladium(0), Pd 20.9 %, Thermo Scientific Chemicals >