Learn More
Bis(Dibenzylideneaceton) Palladium(0), Rotbraunes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
33.27 € - 298.49 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 32005-36-0 |
---|---|
Summenformel | C34H28O2Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 575.02 |
MDL-Nummer | MFCD00051942 |
InChI-Schlüssel | UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N |
Synonym | bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428 |
PubChem CID | 6505921 |
IUPAC-Name | bis((1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one) palladium |
SMILES | [Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11337547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012764.01 |
0.25 g |
33.27 €
0.25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11317547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012764.03 |
1 g |
65.22 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11327547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012764.06 |
5 g |
298.49 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
32005-36-0 | |
575.02 | |
UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N | |
6505921 | |
[Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1 |
C34H28O2Pd | |
MFCD00051942 | |
bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428 | |
bis((1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one) palladium |
Spezifikation
Bis(dibenzylideneacetone) palladium(0) | |
135°C (decomposition) | |
C34H28O2Pd | |
Air and moisture sensitive | |
Slightly soluble in CH2Cl2,CHCl3 and benzene.Soluble in dichloromethane,chloroform,1,2-dichloroethane,acetone,acetonitrile and benzene. Insoluble in water. | |
[Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1 | |
575.02 | |
575 |
32005-36-0 | |
Rot bis braun | |
MFCD00051942 | |
bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428 | |
UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N | |
bis((1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one) palladium | |
6505921 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern