Learn More
Bis(Dibenzylideneaceton) Palladium(0), Rotbraunes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317547
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32005-36-0
Summenformel C34H28O2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 575.02
MDL-Nummer MFCD00051942
InChI-Schlüssel UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
Synonym bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428
PubChem CID 6505921
IUPAC-Name bis((1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one) palladium
SMILES [Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(dibenzylideneacetone) palladium(0)
Schmelzpunkt 135°C (decomposition)
Farbe Rot bis braun
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in CH2Cl2,CHCl3 and benzene.Soluble in dichloromethane,chloroform,1,2-dichloroethane,acetone,acetonitrile and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 575
Physikalische Form Pulver