Learn More
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
151.76 € - 524.61 €
Chemische Identifikatoren
CAS 887919-35-9
Summenformel C32H56Cl2N2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 708.08
MDL-Nummer MFCD09265123
InChI-Schlüssel DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11714597
IUPAC-Name bis(4-(di-tert-butylphosphanyl)-N,N-dimethylaniline); dichloropalladium
SMILES Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12675117
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
447890010
1 g Glasflasche
151.76 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12685117
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
447890050
5 g Glasflasche
524.61 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals