Learn More
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12685117
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12685117
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 12685117
Marke: Thermo Scientific Acros 447890050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 887919-35-9
Summenformel C32H56Cl2N2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 708.08
MDL-Nummer MFCD09265123
InChI-Schlüssel DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride
PubChem CID 11714597
IUPAC-Name bis(4-(di-tert-butylphosphanyl)-N,N-dimethylaniline); dichloropalladium
SMILES Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 708.07
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number447890050,447890010
ChargennummerA0397766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number447890050,447890010
ChargennummerA0404961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number447890050,447890010
ChargennummerA0417386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number447890050,447890010
ChargennummerA0416186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number447890050,447890010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis¢di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine!dichloropalladium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >