Learn More
Biochrom Biowave 3
Click to view available options
Enthält:
Spektralphotometer
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität, integrierter serieller Drucker
Spektralphotometer, integrierter serieller Drucker
Schnittstelle:
Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software
Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software, Bluetooth-Konnektivität
Drucker inklusive:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- UV-Vis-Spektralphotometer mit einer Bandbreite von 5 nm
- Verfügt über einen USB-Anschluss für die Datenerfassung
- Vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden, einschließlich Nukleinsäure-Quantifizierung (DNA, RNA und Oligonukleotide), Proteinassays und für Messungen der Zellkulturdichte (OD600)
- Nukleinsäure-Scans zur Reinheitskontrolle
- Geringe Volumina für die Verwendung mit Mikrovolumenküvetten
- Neuartige Optik mit einer Xenon-Quelle für lange Lampenlebensdauer und niedrige Betriebskosten
- Wählen Sie einen integrierten seriellen Drucker, eine Bluetooth-Verbindung oder beides aus
- Geringes Gewicht und stapelbar während der Lagerung
- Spektralphotometer mit 2 Jahres-Garantie und Xenon-Blitzlampe mit 3 Jahres-Garantie
- IQ/OQ verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe der Strahlmitte | 15 mm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 15,3 in. |
| Tiefe (metrisch) | 390 mm |
| Detektortyp | Twin-CMOS-Array |
| Display | Graphic LCD |
| Sprachen | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch |
| Lichtquelle | Xenon-Blitz |
| Produktlinie | Biowave 3 |
| Spektren-Bandbreite | 5 nm |
| Typ | UV-Vis Spektralphotometer |
| Mehr anzeigen |