Learn More
Welch™ BioVac106 Fluid Aspiration System
Aspiration System Biovac 106 with 4 L polypropylene jar.
2295.00 € - 2525.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 145 x 357 x 277 mm |
Geräuschpegel | 45 dB |
Gewicht (angloamerikanisch) | 17,6 lb. |
Gewicht (metrisch) | 8 kg |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15977580
|
Welch™
112037-04 |
4 l-Behälter |
2295.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15377780
|
Welch™
112037-02 |
Messgerät und Regulator, 4 l-Gefäß |
2525.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- With the BioVac 106, fluids can be removed easily and very precisely from slides, petri dishes, cell culture containers, etc., by using different pipettes or glass tips and Pasteur pipettes which can be easily connected to the handvac pipettor.
- The Biovac 106 is switched on and off directly at the device or the optionally available foot switch.
- A float valve stops the bottle from being overfilled and protects the pump. An in-line hydrophobic filter gives additional protection.
- A wide range of accessories allows the user to customize the Biovac 106 depending on their specific needs.
Spezifikation
CE-Zeichen | |
45 dB | |
8 kg | |
50/60 Hz | |
100 mbar |
145 x 357 x 277 mm | |
17,6 lb. | |
Aspiration von biologischen, medizinischen Flüssigkeiten, Aspiration in Zellkulturen, Entsorgung von biologischen und medizinischen Flüssigkeiten, Spülen von Probenkulturen | |
Vakuumsystem | |
115/230 V |