Learn More
Welch™ BioVac106 Fluid Aspiration System
Aspiration System Biovac 106 with 4 L polypropylene jar.
Marke:  Welch™ 112037-02
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15377780
  • 2525.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit dem Biovac 106 können Flüssigkeiten einfach und äußerst präzise aus Objektträgern, Petrischalen, Zellkulturbehältern usw. entfernt werden, indem verschiedene Pipetten oder Glasspitzen und Pasteurpipetten verwendet werden, die einfach an den Handvac Pipettierer angeschlossen werden können.
  • Der Biovac 106 wird direkt am Gerät oder dem optional erhältlichen Fußschalter ein- und ausgeschaltet.
  • Ein Schwimmerventil verhindert, dass die Flasche überfüllt wird, und schützt so die Pumpe. Ein hydrophober Inline-Filter bietet zusätzlichen Schutz.
  • Dank der großen Auswahl an Zubehör kann der Anwender den Biovac 106 an seine spezifischen Ansprüche anpassen.
Spezifikation
Spezifikation
Messgerät und Regulator, 4 l-Gefäß
145 x 357 x 277 mm
17,6 lb.
Aspiration von biologischen, medizinischen Flüssigkeiten, Aspiration in Zellkulturen, Entsorgung von biologischen und medizinischen Flüssigkeiten, Spülen von Probenkulturen
Vakuumsystem
115/230 V
CE-Zeichen
45 dB
8 kg
50/60 Hz
100 mbar