Learn More
Thermo Scientific™ BioLite™ 96W Optical Bottom, Cell Culture-treated Plates with Lid
Thermo Scientific™ BioLite™ cell culture treated 96-well clear bottom plates featuring standard cell culture treated surface, are a limited line of cell culture vessels for a wide range of cell types.
322.00 € - 351.00 €
Spezifikation
Format 96-Well
Deckel Mit Deckel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produktlinie Biolite™
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17864851
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
130336
Schwarz, optischer Boden Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
17874851
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
130338
Weiß, optischer Boden
344.00 €
25 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17872610
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
130338
Weiß, optischer Boden Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Experience optimal fluorescence and luminescence in cell culture and microscopic applications with the Thermo Scientific™ BioLite™ cell culture treated 96-well clear bottom plates featuring a black or white polystyrene upper structure to suit a multitude of experimental needs while providing cost efficiency for a wide selection of applications in your cell culture routine.
• Sterile per ISO 11137, SAL 10-6
• Non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
• BSE/TSE Free
• RNase/DNase Free
• Human DNA Free
• USP Class VI raw material
Spezifikation
Spezifikation
96-Well
Autoklavierbar
Ja
Polystyrol
Steril
25
Mit Deckel
Biolite™
Mikrotiterplatte
96
Flacher Boden (F-Well)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre