Learn More
Thermo Scientific™ BioLite™ 96W Optical Bottom, Cell Culture-treated Plates with Lid
Thermo Scientific™ BioLite™ cell culture treated 96-well clear bottom plates featuring standard cell culture treated surface, are a limited line of cell culture vessels for a wide range of cell types.
Marke:  Thermo Scientific™ 130338
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17872610
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Experience optimal fluorescence and luminescence in cell culture and microscopic applications with the Thermo Scientific™ BioLite™ cell culture treated 96-well clear bottom plates featuring a black or white polystyrene upper structure to suit a multitude of experimental needs while providing cost efficiency for a wide selection of applications in your cell culture routine.
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• Nicht zytotoxisch
• Nicht pyrogen
• BSE/TSE-frei
• RNase-/DNase-frei
• Human-DNA-frei
• Rohstoff der USP Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-Well
Autoklavierbar
Weiß, optischer Boden
Mikrotiterplatte
96
Flach
Mit Deckel
Biolite™
Ja
Polystyrol
Steril
25