Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradapter
Artikelnummer. p-4527822 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 ml
40 x 50 ml
5/7 ml
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11814501
Marke: Thermo Scientific™ 75003671
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradapter lassen sich mit dem BIOLiner Rotorbecher zu einem Komplettsystem kombinieren.
Mit Hilfe von Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradaptern können Sie den Funktionsumfang des BIOLiner Ausschwingrotors erweitern.
Bestellinformationen:
Erhältlich sind sowohl Einzeladapter als auch Flaschen-/Adapterpakete.
  • Fassungsvermögen: 3 l bis 980 ml
  • Maximale Röhrchenabmessungen (Außendurchmesser x Länge): 98 x 124 mm
Im Lieferumfang enthalten:
75-003-692 enthält eine 750 ml-Flasche mit flachem Boden und alle Rundadapter für den TX-750 Rundbecher und vier konische 500 ml Corning™ Flaschenadapter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rundbecher-Adapter
Röhrchentyp 5/7-ml-Blutentnahmeröhrchen
Fassungsvermögen 5/7 ml
Max. Röhrchendurchmesser 14 mm
Max. Schlauchlänge 110 mm
Anzahl pro Packung 4