Learn More
Sartorius™ Biohit™ Spitzenkonus
Gewährleistet eine ordnungsgemäße Abdichtung der Spitze zur Pipette. Die Sartorius™ Biohit™ Spitzenkonen sind für die Verwendung mit einer Vielzahl von mechanischen und elektronischen Ein- oder Mehrkanalpipetten konzipiert. Erhältlich in verschiedenen Größen für eine Vielzahl von Pipettenmodellen/-spitzen.
63.32 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11380580
|
Sartorius™
726040 |
1000 μl mLINE-Pipette | N/A | ||||||
Beschreibung
- Kompatibel mit Optifit Spitzen und SafetySpace™ Filterspitzen
- Drücken Sie die Spitze zur Befestigung einfach auf den Spitzenkonus mit Federmechanismus, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten
- Diese Spitzenhalter sind für die Verwendung mit Biohit™ Ein- oder Mehrkanal-Pipetten konzipiert
- Erhältlich in verschiedenen Größen für eine Vielzahl von mechanischen und elektronischen Einheiten
- Hergestellt aus langlebigem Thermoplast
Spezifikation
Tip Cone |