Learn More
Sartorius™ Biohit™ Spitzenkonus
Gewährleistet eine ordnungsgemäße Abdichtung der Spitze zur Pipette. Die Sartorius™ Biohit™ Spitzenkonen sind für die Verwendung mit einer Vielzahl von mechanischen und elektronischen Ein- oder Mehrkanalpipetten konzipiert. Erhältlich in verschiedenen Größen für eine Vielzahl von Pipettenmodellen/-spitzen.
Marke: Sartorius™ 726040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel mit Optifit Spitzen und SafetySpace™ Filterspitzen
- Drücken Sie die Spitze zur Befestigung einfach auf den Spitzenkonus mit Federmechanismus, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten
- Diese Spitzenhalter sind für die Verwendung mit Biohit™ Ein- oder Mehrkanal-Pipetten konzipiert
- Erhältlich in verschiedenen Größen für eine Vielzahl von mechanischen und elektronischen Einheiten
- Hergestellt aus langlebigem Thermoplast
Spezifikation
Spitzenkonus | |
1000 μl mLINE-Pipette | |
Je 1 |