Learn More
Sartorius™ Biohit™ Mikropipetten
Ideal für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kostengünstiges, zuverlässiges Werkzeug für die Flüssigkeitshandhabung sucht. Sartorius™ Biohit™ Proline mechanische Einzelkanalpipetten sind Pipetten mit einstellbarem Bereich, die mit vielen Marken von Pipettenspitzen verwendet werden können.
325.00 € - 333.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO |
---|---|
Kompatible Spitzen | Optifit |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl Kanäle | 1 |
Fingerhandschuh | Ergonomisch |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10023571
|
Sartorius™
720080 |
2 bis 20 μl |
328.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10450352
|
Sartorius™
720015 |
0,5 bis 10 μl |
325.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10758092
|
Sartorius™
720025 |
5 bis 50 μl |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10155221
|
Sartorius™
720010 |
0.2 bis 2.5 μl |
325.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Geringes Gewicht mit hoher Genauigkeit und Präzision für den professionellen Einsatz
- Große Auswahl an Pipetten mit einstellbaren oder festen Volumenbereichen
- Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktionsmechanismus
- Entspannter Griff durch ergonomische Fingerauflage
- Geringeres Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern, die erhältlich sind
- Kompatibel mit vielen Universalspitzen, einschließlich Optifit und SafetySpace Spitzen
- Farbcodierung auf der Pipette
- Vollständig autoklavierbar, mit nur 3 zu reinigenden Teilen
- Ergonomischeres Design für weniger Kraftaufwand beim Pipettieren
Spezifikation
ISO | |
Autoklavierbar | |
Ergonomisch | |
Chemikalien |
Optifit | |
1 | |
Je 1 |