Learn More
Sartorius™ Biohit™ Mikropipetten
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
0.2 bis 2.5 μl
2 bis 20 μl
5 bis 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geringes Gewicht mit hoher Genauigkeit und Präzision für den professionellen Einsatz
- Große Auswahl an Pipetten mit einstellbaren oder festen Volumenbereichen
- Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktionsmechanismus
- Entspannter Griff durch ergonomische Fingerauflage
- Geringeres Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern, die erhältlich sind
- Kompatibel mit vielen Universalspitzen, einschließlich Optifit und SafetySpace Spitzen
- Farbcodierung auf der Pipette
- Vollständig autoklavierbar, mit nur 3 zu reinigenden Teilen
- Ergonomischeres Design für weniger Kraftaufwand beim Pipettieren
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0,8% |
| Zertifizierung/Konformität | ISO |
| Kompatible Spitzen | Optifit |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 0.2 bis 2.5 μl |
| Display | Klares Volumen |
| Filtertyp | Sicherheitskegel |
| Fingerhandschuh | Ergonomisch |
| Mehr anzeigen |