Learn More
Heathrow Scientific™ Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe
Für den privaten oder allgemeinen Laboreinsatz sind verschiedene Größen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden
Marke: Heathrow Scientific™ HS10321
93.95 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Beutel für die Sammlung von biologischen Gefahrenstoffen
- Warnzeichen und Vorsichtsmaßnahmen für biologische Gefahrenstoffe sind in Englisch, Spanisch und Französisch gedruckt
- Enthält ein Indikatorpatch, das sich beim Autoklavieren verdunkelt
- Autoklavierbar bis 121 °C (250 °F)
- Einwegprodukt
- Der HS10044H Beutelhalter ist NUR für die Verwendung mit HS10320 2 l Beutel vorgesehen
Spezifikation
Tischabfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe | |
Autoklavierbar | |
9 L | |
Ja | |
Autoklavieren | |
Unsteril | |
200/Packung | |
63 mil | |
14 x 19 x 0,06 in. | |
35,6 cm | |
48,3 cm | |
0,15 cm | |
0,01 kg |
Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe | |
2,38 gal. | |
Rot | |
Entsorgung von biologischen Gefahrenstoffen | |
Polypropylen | |
1,6 mm | |
Kiste | |
14 x 19 in. | |
14 in. | |
19 in. | |
0,06 in. | |
0,03 lb. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30