Learn More
Heathrow Scientific™ Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe
GREENER_CHOICE
Für den privaten oder allgemeinen Laboreinsatz sind verschiedene Größen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden
Marke:  Heathrow Scientific™ HS10322
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15529083
  • 155.00 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beutel für die Sammlung von biologischen Gefahrenstoffen
  • Warnzeichen und Vorsichtsmaßnahmen für biologische Gefahrenstoffe sind in Englisch, Spanisch und Französisch gedruckt
  • Enthält ein Indikatorpatch, das sich beim Autoklavieren verdunkelt
  • Autoklavierbar bis 121 °C (250 °F)
  • Einwegprodukt
  • Der HS10044H Beutelhalter ist NUR für die Verwendung mit HS10320 2 l Beutel vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
Tischabfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Autoklavierbar
19 L
Ja
Autoklavieren
Unsteril
500/Packung
63 mil
19 x 23 x 0,06 in.
48,3 cm
58,4 cm
0,15 cm
0,02 kg
Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe
5 gal.
Rot
Entsorgung von biologischen Gefahrenstoffen
Polypropylen
1,6 mm
Kiste
19 x 23 in.
19 in.
23 in.
0,06 in.
0,04 lb.