Learn More
Thermo Scientific™ S80-AT2 Festwinkelrotor
Zentrifugieren Sie effektiv Proben während mehrerer Mikro-Probenpelletierungen und Lipoproteinflotationen mit diesem Rotor, der eine Kapazität von 30 x 0,5 ml bei Drehzahlen von bis zu 80.000 U/min bietet.
Marke:  Thermo Scientific™ 45589
19497.00 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12181660
  • 19497.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zentrifugieren Sie effektiv Proben während mehrerer Mikro-Probenpelletierungen und Lipoproteinflotationen mit dem Thermo Scientific™ S80-AT2 Festwinkelrotor, der eine Kapazität von 30 x 0,5 ml bei Drehzahlen von bis zu 80.000 U/min bietet.
Merkmale:
  • Kapazität: 30 × 0,5 ml
  • Max. Geschwindigkeit/RZB: 80.000 U/min/357.440 × g (äußere Reihe), 303.824 × g (innere Reihe)
  • K-Faktor: äußere Reihe: 14, innere Reihe: 16
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX Mikro-Ultrazentrifuge der 150 Serie, Mikro-Ultrastandzentrifuge der MX Serie
Empfohlen für:
Mehrere Mikro-Probenpelletierungen, Lipoproteinflotationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S80-AT2 Festwinkelrotor
Festwinkelrotor
357.440 x g (äußere Reihe); 303.824 x g (innere Reihe)
50 mm äußere Reihe; 42,5 mm innere Reihe
14 äußere Reihe/16 innere Reihe
8 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen
353,782xG äußere Reihe/200.881xG innere Reihe
Titan
30 x 0,5 ml
80.000 U/min
35,5 mm äußere Reihe; 28,1 mm innere Reihe
34 mm
3,5 lb. (1,6 kg)
30°
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer341786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2021 Catalog Number45589
Name des Produkts
Thermo Scientific™ S80-AT2 Festwinkelrotor > S80-AT2 Festwinkelrotor; 0,01 l